Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FCCP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742724
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742724 10 mg
18742754 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742724 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0453/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Oxidative phosphorylation uncoupler
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 370-86-5
Molekylær formel C10H5F3N4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FCCP
Mængde 10 mg
Formel vægt 254.17
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 254.172