Få mere at vide
Ohaus FC5706P + R97 Multicentrifuge og Swing-Out Rotor Bundle
Artikelnummer. 31927862 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Produkttype:
Centrifugepakke
Artikelnummer. Produkttype
31927862 Centrifugepakke
1 options
Artikelnummer. 31927862 Leverandør Ohaus Leverandørnr. 31060780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15020.00 DKK
    11059.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 3960.13 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Frontier FC5706P Centrifuge med R97 swing-out rotor er en pakke, der rummer 4 x 10 ml RB-rør
  • Enkel og intuitiv betjening: Bekvemme kontroller med en intuitiv grænseflade muliggør hurtig og responsiv håndtering, selv med handsker på.
  • Alsidig rørkompatibilitet: Rummer standard 50 ml og 15 ml rør, inklusive almindelige blod- og urinrør. Med tilbehør kan rotorer også tilpasses til mindre størrelser ned til 1,5 ml.
  • Pladsbesparende design: Kompakt konstruktion integrerer alle essentielle funktioner inden for et lille fodaftryk, hvilket sparer værdifuld bordplads i laboratoriet.
  • Fleksible rotormuligheder: Tilbyder 5 rotorvalg, herunder fastvinkel (18 x 1,5/2,0 ml rør) og udsvingsrør (4 x 10 ml blod-/urinrør). Rotorer sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 50 mL
Maks. RCF 4,427 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
Produkttype Centrifugepakke