Få mere at vide
Julabo™ FC Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 10578551
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
28 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10578551
Brand: Julabo™ 9600163
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder en økonomisk løsning til køleapplikationer. Julabo™ FC Series recirkulerende kølebade med luftkompressor har et kompakt design og passer under en laboratoriedisk.
  • Justerbart forhold til fremførings-/returtemperaturer
  • Let påfyldningssystem placeret foran
  • Aktivering af pumpe til påfyldning
  • Lys MULTI-DISPLAY (LED)
  • Advarselsfunktioner for øvre og nedre temperatur med intervaltone
  • Integreret frostbeskyttelse og tørløbsbeskyttelse
  • Hurtig og nem betjening via sømløst, stænksikkert tastatur
  • Væskestandsindikation på fronten
  • Selvtest, gensidig sensorovervågning, pumpemotor og kompressor overbelastningsbeskyttelse
  • Fuldstændig nedlukning med lydsignal i tilfælde af alarm
  • Aftageligt udluftningsgitter for forenklet fjernelse af støv
  • ATC-funktion til enkel korrektion af temperaturvariationer
  • RS232 interface til on-line kommunikation (LIMS evne)
  • Høj temperatur stabilitet
  • Integreret varmelegeme med 1,2 kW kapacitet
  • Trykindikator 0...1,6 bar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 11 l
Certificeringer/compliance CE
Kølekapacitet 0,36 kW ved -10 °C, 0,9 kW ved 5 °C, 1,15 kW ved 10 °C, 1,55 kW ved 20 °C (Medium Ethanol)
Flowhastighed 22 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +80 °C
Varmekapacitet 1.2 kW
Maks. Tryk 17,4 psi
Model- FC1600S
Kølemiddel R134A
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 46 cm
Højde (metrisk) 49 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 93.4 kg
Vægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 230 V 60 Hz 14 A
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz