Få mere at vide
Julabo™ FC Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Click to view available options
Flowhastighed:
20 l/min.
22 l/min.
28 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz, 8 A
Unit Size:
Hver
Description
- Justerbart forhold til fremførings-/returtemperaturer
- Let påfyldningssystem placeret foran
- Aktivering af pumpe til påfyldning
- Lys MULTI-DISPLAY (LED)
- Advarselsfunktioner for øvre og nedre temperatur med intervaltone
- Integreret frostbeskyttelse og tørløbsbeskyttelse
- Hurtig og nem betjening via sømløst, stænksikkert tastatur
- Væskestandsindikation på fronten
- Selvtest, gensidig sensorovervågning, pumpemotor og kompressor overbelastningsbeskyttelse
- Fuldstændig nedlukning med lydsignal i tilfælde af alarm
- Aftageligt udluftningsgitter for forenklet fjernelse af støv
- ATC-funktion til enkel korrektion af temperaturvariationer
- RS232 interface til on-line kommunikation (LIMS evne)
- Høj temperatur stabilitet
- Integreret varmelegeme med 1,2 kW kapacitet
- Trykindikator 0...1,6 bar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 8 til 11 L |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kølekapacitet | 0,26 kW ved -10 °C, 0,65 kW ved 5 °C, 0,85 kW ved 10 °C, 1,2 kW ved 20 °C (medium ethanol) |
| Flowhastighed | 22 l/min. |
| Temperaturområde | -20 °C til +80 °C |
| Varmekapacitet | 1.2 kW |
| Maks. Tryk | 17,4 psi |
| Model- | FC1200S |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,2 °C |
| Show More |