Få mere at vide
Velp Scientifica™ FC S-seriens flokkulatorer med uafhængige positioner
Artikelnummer. 11761424 Shop alle Velp produkter
Model-:
FC S4 - 4 positioner
FC S6 - 6 positioner
Watt:
18 W
23 W
Vægt (metrisk):
12,5 kg
18 kg
Bredde (metrisk):
645 mm
935 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761424
Brand: Velp Scientifica™ F105A0111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med uafhængige positioner, der gør det muligt at anvende standardbetingelser for krukketest, som er det grundlæggende krav for reproducerbare resultater. Velp Scientifica™ FC S-seriens flokkulatorer med uafhængige positioner tilbyder præcis hastighed fra en elektronisk styret DC-gearmotor.
  • Uafhængigt valgbare hastigheder - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 og 300 o/min.
  • Samme produkt kan underkastes forskellige betingelser parallelt
  • Pålidelige og gentagelige resultater fra Velp omrøringskvalitet
  • Hastighed kan ændres under løbeturen
  • Oplyst bagpanel for at forenkle prøveobservation
  • Omrøringsstænger, der kan justeres i højden uden brug af værktøj
  • Stærk modstandsdygtighed over for kemisk og mekanisk korrosion
  • Tilgængelig i 4-positions og 6-positions krukketestermodeller
Tekniske data
Hastighed 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 og 300 omdr./min.
Spænding 100 til 240 V
Watt 18 W
Højde (metrisk) 347 mm
Bredde (metrisk) 645 mm
Frekvens 50/60 Hz
Model- FC S4 - 4 positioner
Vægt (metrisk) 12,5 kg