Beskrivelse
- Sikkert og korrekt fortynder og rehydrerer perler.
- Indeholder fosfatbufret saltvand (PBS) med proteinstabilisatorer og 0,1 % natriumazid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide |
| Mængde | 35 ml |