Få mere at vide
BD Biosciences™ FC Beads BV421 (RUO)
Artikelnummer. 15805921
Skift visning
Mængde:
5 tests
Artikelnummer. Mængde
15805921 5 tests
1 options
Artikelnummer. 15805921 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 661627
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Fluorescerende perler, der gør det muligt for softwaren at bestemme afsmitningsværdier (SOV'er) for fluorescenskompensation og beregne en fluorescenskompensationsmatrix under opsætning af BD™ flowcytometre.
  • Fluorescerende perler, der gør det muligt for softwaren at bestemme afsmitningsværdier (SOV'er) for fluorescenskompensation og beregne en fluorescenskompensationsmatrix under opsætning af BD™ flowcytometre.
  • Kombinationen af BD™ CS &T perler og BD FC-perler indstiller nøjagtigt spændingen og kompensationen for hver af instrumentets kanaler.
  • BD FC-perler kan også bruges til at standardisere flere instrumenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar rør ved °2 °C–8 C i folieposen. Rørene må ikke fryses. Beskyt rørene mod lys og fugt.
Format BV421
Antal prøver 5 prøver
Partikelstørrelse 3 μm
Mængde 5 tests
Stabilitet Perlerne og fortyndingsbufferen er stabile indtil udløbsdatoen vist på posen og flaskens etiketter, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
Produkttype Fluorescerende polystyren perler
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD FC Beads BV421
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one