Få mere at vide
BD Biosciences™ FC Beads APC-Cy7 (RUO)
Beskrivelse
- Fluorescerende perler, der gør det muligt for softwaren at bestemme afsmitningsværdier (SOV'er) for fluorescenskompensation og beregne en fluorescenskompensationsmatrix under opsætning af BD™ flowcytometre.
- Kombinationen af BD™ CS &T perler og BD FC-perler indstiller nøjagtigt spændingen og kompensationen for hver af instrumentets kanaler.
- BD FC-perler kan også bruges til at standardisere flere instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar rør ved °2 °C–8 C i folieposen. Rørene må ikke fryses. Beskyt rørene mod lys og fugt. |
| Format | APC-Cy7 |
| Antal prøver | 5 prøver |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Mængde | 5 tests |
| Stabilitet | Perlerne og fortyndingsbufferen er stabile indtil udløbsdatoen vist på posen og flaskens etiketter, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. |
| Produkttype | Fluorescerende polystyren perler |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD FC Beads APC-Cy7
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-methylisothiazol-3(2H)-one