Få mere at vide
Novus Biologicals™ FBXO33 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18555161 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. 18555161
Brand: Novus Biologicals™ H00254170T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål FBXO33
Synonym BMND12, c14_5247, F-box only protein 33, F-box protein 33, Fbx33
Gen symbol FBXO33