Få mere at vide
Novus Biologicals™ FBXO33 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | FBXO33 |
| Synonym | BMND12, c14_5247, F-box only protein 33, F-box protein 33, Fbx33 |
| Gen symbol | FBXO33 |