Få mere at vide
Thermo Scientific FBS Runde Kurv
Artikelnummer. 17854910 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1000 mL
Artikelnummer. Volumen
17854910 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 17854910 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 75004699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10660.00 DKK
    10072.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 587.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til brug i BIOS 16 centrifuge 2000 ml rotorer
1000 ml FBS rundskovl til brug i Bios 16 centrifuge 2000 ml rotorer
1000 ml FBS rundskovl til brug i Bios 16 centrifuge 2000 ml rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 1000 mL
Produkttype Spand
Mængde 2 Pk.