Få mere at vide
FBPase 1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604632 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18604632 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18604632 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297978PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FBPase 1 Polyclonal specifically detects FBPase 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applikationer Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Produkttype Antibody
Produktlinje Novus