Få mere at vide
FBL-03G, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FBL-03G |
| CAS | 199167-23-2 |
| Molekylær formel | C21 H20 O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | FBL-03G, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-16(24)20-17(25)10-18(27-21(13)20)12-5-7-14(22)19(8-12)26-3/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(CC=C(C)C)c3O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.38 |
| Formel vægt | 368.126 |