Få mere at vide
FB23-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448017 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16448017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY127103
MedChemExpress FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).
FB23-2 is a potent and selective inhibitor of mRNA N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO, with an IC50 of 2.6 μM. FB23-2 has anti-proliferation activity. FB23-2 can be used for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FB23-2
Fysisk form Solid
CAS 2243736-45-8
Farve Light Nude
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15Cl2N3O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NO)C1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2Cl
Molekylvægt (g/mol) 392.24
Formel vægt 392.24
Procent renhed 98.55%