Få mere at vide
Favipiravir, TRC
Artikelnummer. 17994655
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994655 1 g
17913115 10 mg
17932045 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF1033501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259793-96-9
Molekylær formel C5H4FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 157.1
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinecarboxamide, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, Avigan, Favipiravir, T 705, T 705 (pharmaceutical)
IUPAC navn 5-fluoro-2-oxo-1H-pyrazin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Favipiravir
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Formel vægt 157.029
Procent renhed >95%