missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Favipiravir, Mikromol™
Beskrivelse
Favipiravir
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Favipiravir |
| CAS | 259793-96-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Favipiravir |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C5H4FN3O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 6-Fluoro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, Favipiravir, T 705, T 705 (Pharmaceutical) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4FN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11) |
| SMIL | NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)F |
| IUPAC navn | 5-fluoro-2-oxo-1H-pyrazin-3-carboxamid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?