Beskrivelse
Mål FAAH1-aktivitet i celleprøver, andre prøver, celle-/vævsekstrakter med fedtsyreamidhydrolase-aktivitetstest AB252895. Følsomhed = 0,1 μU. Citeret i 3 publikationer. Brug med mikroplade.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Regulatorisk status | RUO |