Få mere at vide
Fasudil Monohydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, Hydrochloride |
| CAS | 105628-07-7 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O2 S . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Isoquinoline, 5-[(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)sulfonyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-1,4-Diazepine, hexahydro-1-(5-isoquinolinylsulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)homopiperazine hydrochloride, Eril, Fasudil hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2S.ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;1H |
| SMIL | Cl.O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC navn | 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.83 |
| Formel vægt | 327.0808 |