Få mere at vide
Fasudil monohydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60751.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15433469
  • 6612.04 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
Notes
Incompatible with acids, bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
105628-07-7
327.827
LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N
163751
C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl
C14H18ClN3O2S
MFCD00943198
fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br
5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride
Especificaciones
Fasudil monohydrochloride
C14H18ClN3O2S
1g
fasudil hydrochloride, fasudil hcl, eril, at 877 hydrochloride, fasudil monohydrochloride, ha 1077 hydrochloride, unii-sq04n8s7br, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline hydrochloride, sq04n8s7br
LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N
5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinoline;hydrochloride
163751
≥99%
105628-07-7
MFCD00943198
14,3942
Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol.
C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl
327.827
327.83
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.