Få mere at vide
Fasudil dihydrochloride, 99+%
Artikelnummer. 15423349
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423349 500 mg 500mg
15413349 250 mg 250mg
15403349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60594.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 203911-27-7 | C14H19Cl2N3O2S | 364.285 g/mol
Fasudil dihydrochlorid anvendes til hæmning af kontraktile reaktioner på spredning af kaliumchlorid, phenylephnne (PHE), prostaglandin og hepatiske stellatceller. Det bruges også i dannelsen af stressfibre og i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fasudil dihydrochlorid anvendes til hæmning af kontraktile reaktioner på spredning af kaliumchlorid, phenylephnne (PHE), prostaglandin og hepatiske stellatceller. Det bruges også i dannelsen af stressfibre og i medicin.
Opløselighed Opløseligt i vand og dimethylsulfoxid
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Øm på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203911-27-7
Molekylær formel C14H19Cl2N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 364.285
MDL nummer MFCD00153805
InChI nøgle NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16219471
IUPAC navn 5-(1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)isoquinolin;dihydrochlorid
SMIL C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fasudil dihydrochloride
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Merck Index 14,3942
Synonym fasudil dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, ha 1077, dihydrochloride, 5-1,4-diazepan-1-yl sulfonyl isoquinoline dihydrochloride, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine, 2hcl, 5-isoquinolinesulfonyl homopiperazine,2hcl, 1-5-isoquinolinylsulfonyl homopiperazine dihydrochloride, 1-5-isoquinoline-sulfonyl-homopiperazine, fasudil and ha 1077, dihydrochloride, ha-1077 dihydrochloride, solid hplc
Opløselighedsinformation Soluble in water and dimethylsulfoxide.
Formel vægt 364.29
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver