Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastVac™ Vakuummanifold
Artikelnummer. 15822145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15822145 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15822145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A35899
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Envejs Luer-Lock stophanerne er kompatible med de fleste nukleinsyreoprensningskolonner og individuelt kontrollerede, hvilket tillader behandling af så få som én prøve ad gangen.
Envejs Luer-Lock stophanerne er kompatible med de fleste nukleinsyreoprensningskolonner og individuelt kontrollerede, hvilket tillader behandling af så få som én prøve ad gangen. Ydermere gør det ekstra store affaldsreservoir, at FastVac Vakuummanifold praktisk til protokoller, der kræver behandling af store volumener, såsom under plasmid-DNA-isolering ved hjælp af en PureLink Hurtigt lav-endotoksin plasmidoprensningskit.
Produktegenskaber:
• Kapacitet —i stand til at behandle 1 til 20 prøver samtidigt ved hjælp af kolonner og en vakuumkilde
•Sammensætningen —består af et lineært, lavdensitets polyethylen manifoldhus, envejs Luer-Lock stophaner lavet af en polycarbonat krop og polypropylen håndtag, en polypropylen vakuumslangeforbindelse og en neoprenprop
•Kompatibilitet —kompatibel med de fleste nukleinsyreoprensningskit (se kits instruktionsmanual for information om kompatibilitet og behandling med en vakuummanifold)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vakuummanifold
Indhold og opbevaring •1 vakuum manifold
• 20 Luer-Lock stik
• 1 Neopren prop
Produktlinje FastVac
Mængde 1 stk.