Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200113685 Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelsesområde:
10 til 200 bp
100 til 5000 bp
50 til 1500 bp
500 til 10.000 bp
Pakningsstørrelse:
1000µL
Pakke med 2
Artikelnummer. 10410280
Brand: Thermo Scientific™ SM1233
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Højdepunkter
  • Hurtig adskillelse (8 til 14 min)
  • Kort adskillelsesafstand (10 til 20 mm)
  • Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Klar til brug - forblandet med loading farvestof
  • Leveres med ladefarveopløsning til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 200 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje FastRuler
Mængde 2 x 500μ L