Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastRuler DNA-stiger, klar til brug
Artikelnummer. 10528740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelsesområde:
10 til 200 bp
100 til 5000 bp
50 til 1500 bp
500 til 10.000 bp
Pakningsstørrelse:
1000µL
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelsesområde Pakningsstørrelse
10528740 50 til 1500 bp Pakke med 2
10410280 10 til 200 bp Pakke med 2
10190740 100 til 5000 bp 1000µL
10669320 500 til 10.000 bp Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10528740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1103
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific FastRuler DNA-stiger er konstrueret til hurtig og bekvem størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrengede DNA-fragmenter.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders er et hurtigt og praktisk værktøj til dobbeltstrenget DNA-størrelse under elektroforese. Den er specifikt udviklet til hurtig størrelsesmærkning og tilnærmelsesvis kvantificering af DNA på både konventionelle agarose-geler og høj-gennemstrømning E-gels (i 48- og 96-brønd-formater).
Stigen er en blanding af fem stump-endte kromatografirensede individuelle DNA-fragmenter. Dette gør det muligt at opnå præcise resultater hurtigere og spare værdifuld laboratorietid.
Højdepunkter
  • Variation af tilgængelige områder (fra ultra-lavt til højt)
  • Hurtig adskillelse (8 til 14 min)
  • Kort afstandsafstand (10 til 20 mm)
  • Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Klar til brug: forblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte indlæsning
  • Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte FastRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Bromphenol blå
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 50 til 1500 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 2 x 500μ L
Produktlinje FastRuler
Produkttype DNA-stige
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.