Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastRuler DNA-stiger, klar til brug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10410280 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelsesområde:
10 til 200 bp
100 til 5000 bp
50 til 1500 bp
500 til 10.000 bp
Pakningsstørrelse:
1000µL
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelsesområde unitSize
10410280 10 til 200 bp Pakke med 2
10528740 50 til 1500 bp Pakke med 2
10190740 100 til 5000 bp 1000µL
10669320 500 til 10.000 bp Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10410280 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1233
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific FastRuler DNA-stiger er konstrueret til hurtig og bekvem størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrengede DNA-fragmenter.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders er et hurtigt og praktisk værktøj til dobbeltstrenget DNA-størrelse under elektroforese. Den er specifikt udviklet til hurtig størrelsesmærkning og tilnærmelsesvis kvantificering af DNA på både konventionelle agarose-geler og høj-gennemstrømning E-gels (i 48- og 96-brønd-formater).
Stigen er en blanding af fem stump-endte kromatografirensede individuelle DNA-fragmenter. Dette gør det muligt at opnå præcise resultater hurtigere og spare værdifuld laboratorietid.
Højdepunkter
  • Variation af tilgængelige områder (fra ultra-lavt til højt)
  • Hurtig adskillelse (8 til 14 min)
  • Kort afstandsafstand (10 til 20 mm)
  • Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Klar til brug: forblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte indlæsning
  • Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte FastRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 200 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 2 x 500μ L
Produktlinje FastRuler
Produkttype DNA-stige
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerin
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.