Beskrivelse
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders er et hurtigt og praktisk værktøj til dobbeltstrenget DNA-størrelse under elektroforese. Den er specifikt udviklet til hurtig størrelsesmærkning og tilnærmelsesvis kvantificering af DNA på både konventionelle agarose-geler og høj-gennemstrømning E-gels (i 48- og 96-brønd-formater).
Stigen er en blanding af fem stump-endte kromatografirensede individuelle DNA-fragmenter. Dette gør det muligt at opnå præcise resultater hurtigere og spare værdifuld laboratorietid.
Højdepunkter
- Variation af tilgængelige områder (fra ultra-lavt til højt)
- Hurtig adskillelse (8 til 14 min)
- Kort afstandsafstand (10 til 20 mm)
- Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
- Klar til brug: forblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte indlæsning
- Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte FastRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Bromphenol blå |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 100 til 5000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Mængde | 1000μ L |
| Produktlinje | FastRuler |
| Produkttype | Mellemrang DNA-stige |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.