Få mere at vide
MP Biomedicals FastPrep-96™ PCR-pladeholdere til DNA-forskydning
Artikelnummer. 31114748 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Produkttype:
Pladeholder
Artikelnummer. Produkttype
31114748 Pladeholder
1 options
Artikelnummer. 31114748 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 116010540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    219.41 DKK / 1 par
    Spare 11.59 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Polypropylen dybe brøndplader designet til højgennemstrømning af DNA-forskydning ved brug af instrumentet FastPrep-96™ .
  • Sæt af to 96-brønds dybdeplader lavet af holdbar polypropylen for pålidelig ydeevne
  • Bruges som pladeholdere til at montere en anden PCR-plade, hvor DNA er indlæst til forskydning
  • Giver en ideel og effektiv opsætning til ensartet og reproducerbar forskydning af HMW-DNA i mindre fragmenter
  • Understøtter biblioteksforberedelse til platforme med lang læsning som PacBio™
  • Muliggør højkapacitet, effektiv, ensartet og ensartet DNA-forskydning over hele pladen
  • Tillader behandling af op til 192 prøver på blot få minutter for forbedret gennemstrømning
  • Passer perfekt og sikkert i den FastPrep-96™ 2 x 96 dybe brøndpladeholder.
  • Ansøgningsnoter: Til brug med FastPrep-96 homogenizeren til højhastigheds DNA-skæring før biblioteksforberedelse ved brug af langlæste sekventeringsplatforme som PacBio™
  • Anvendelseserklæring: Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Produkttype Pladeholder