Få mere at vide
Checkers Fastlane™ 1 kanal 1,5 tommer. Drop Over-kabelbeskytter
Artikelnummer. 17782398
Skift visning
Farve:
Orange
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17782398 Sort
17722508 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782398 Leverandør Checkers Leverandørnr. PFLS0001BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.85 DKK
    379.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.85 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fastlane lette drop-over kabelbeskyttere er lavet af slidstærkt polyurethan og har kraftige, patenterede L-konnektorer for nemt at fastgøre ekstra beskyttere for at forlænge til enhver ønsket længde.
  • Fastlane lette drop-over kabelbeskyttere er lavet af slidstærkt polyurethan og har kraftige, patenterede L-konnektorer for nemt at fastgøre ekstra beskyttere for at forlænge til enhver ønsket længde
  • Patenteret 5-bar slidbaneplade giver maksimal trækkraft for vogne og fodgængertrafik
  • Disse lavprofilbeskyttere passer til flere kabelstørrelser og er kompakte til nem opsætning, adskillelse og opbevaring
Tekniske data
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (metrisk) 91.4 cm
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Type Cable Protector