Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastGro syntetisk, dyrefri, kemisk defineret FBS-erstatning
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
FastGro tillader dyrkning af celler in vitro uden brug af serum og uden nogen animalsk eller human afledt forbindelse. FastGro er et fuldt defineret additiv, der undgår behovet for serum til en bred vifte af celledyrkningspraksis. Da FastGro er kemisk defineret, undgår det lot-til-lot variationer. Alle komponenter i FastGro er højt oprensede og identificerede kemiske forbindelser.
Dyrkning af celler i et FastGro-beriget medium repræsenterer en række fordele sammenlignet med konventionelle FBS-berigede medier.
- På grund af dens kemisk definerede natur er der ingen parti-til-parti variationer. Dette springer over behovet for at teste nye serier af serum.
- Der er ingen indblanding af ukendte serumforbindelser i din forskning.
- Da det ikke indeholder hormoner eller cytokiner, påvirker det ikke dine forskningsdata.
- FastGro er sparet i brug, da det ikke indeholder materialer fra dyr eller mennesker.
- Den kan opbevares i køleskabet. Ingen behov for optøning før brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 til 8 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | FBS erstatningsserum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Grad | Cellebiologi |
| Testet for | Leverepitelceller, HaCaT, Primære humane hepatocytter, Hybridom, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Humane keratinocytter |
| Til brug med (applikation) | Celledyrkning |