Få mere at vide
MP Biomedicals™ FastGro syntetisk, dyrefri, kemisk defineret FBS-erstatning
Artikelnummer. 16277721 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16277721 100 ml
16329855 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16277721 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092640049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    2452.65 DKK / 100ml
    Spare 122.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
FastGro tillader dyrkning af celler in vitro uden brug af serum og uden nogen animalsk eller human afledt forbindelse.
FastGro tillader dyrkning af celler in vitro uden brug af serum og uden nogen animalsk eller human afledt forbindelse. FastGro er et fuldt defineret additiv, der undgår behovet for serum til en bred vifte af celledyrkningspraksis. Da FastGro er kemisk defineret, undgår det lot-til-lot variationer. Alle komponenter i FastGro er højt oprensede og identificerede kemiske forbindelser.
Dyrkning af celler i et FastGro-beriget medium repræsenterer en række fordele sammenlignet med konventionelle FBS-berigede medier.
  • På grund af dens kemisk definerede natur er der ingen parti-til-parti variationer. Dette springer over behovet for at teste nye serier af serum.
  • Der er ingen indblanding af ukendte serumforbindelser i din forskning.
  • Da det ikke indeholder hormoner eller cytokiner, påvirker det ikke dine forskningsdata.
  • FastGro er sparet i brug, da det ikke indeholder materialer fra dyr eller mennesker.
  • Den kan opbevares i køleskabet. Ingen behov for optøning før brug.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
Form Væske
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Grad Cellebiologi
Testet for Leverepitelceller, HaCaT, Primære humane hepatocytter, Hybridom, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Humane keratinocytter
Til brug med (applikation) Celledyrkning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FastGro Synthetic, animal free, chemically defined FBS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.