Få mere at vide
3M™ Fastgørelseskrog& Sløjfe SJ352B
Artikelnummer. 17207800 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,25 m x 25 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17207800 1,25 m x 25 mm
1 options
Artikelnummer. 17207800 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100123266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00 DKK
    440.11 DKK / 4 ruller
    Spare 378.89 DKK
    46% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fastgørelseskrog& Løkke
  • Højtydende gummibaseret klæbemiddel designet til indendørs applikationer, der kræver middel temperaturbestandighed
  • Giver en fast klæbebinding til en bred vifte af overflader
  • Vævet nylon er holdbart til tusindvis af lukninger
  • Hurtig fastgørelse, der hjælper med at reducere produktionstid og omkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fastgørelsesmiddel
Format Rulle
Farve Sort
Dimensioner (L x B) 1,25 m x 25 mm
Tykkelse (metrisk) 4.4 mm