Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Artikelnummer. p-200089022 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100μ L (100 reaktioner)
200μ L (200 reaktioner)
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Artikelnummer. 10110890
Brand: Thermo Scientific™ FD0663
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De FastDigest SmaI-restriktionsenzym genkender CCC^GGG-steder og skærer bedst ved 37 C °på 5-15 minutter ved brug af universal FastDigest Buffer (isoskizomerer: TspMI, XmaCI; neoskizomer: Xmal).
5' CCC↓ GGG 3'
3' GGG↑ CCC 5'
FastDigest enzymer er en avanceret linje af hurtige restriktionsenzymer, der alle er 100% aktive i det universelle FastDigest og FastDigest Grønne reaktionsbuffere.
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multiple-DNA-fordøjelse inden for 5-15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA-ligase, alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Funktioner
  • 100% aktivitet af alle FastDigest enzymer i den universelle buffer
  • 100 % bufferkompatibilitet med downstream-applikationer
  • Fuldfør fordøjelsen på 5 –15 minutter
  • Direkte påfyldning på geler
  • Ingen stjerneaktivitet
  • 176 FastDigest tilgængelige enzymer
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP analyse
Bemærk
  • De FastDigest Green Buffer tilbyder samme høje ydeevne i DNA-fordøjelse og downstream-applikationer som den farveløse FastDigest Buffer.
  • Til applikationer, der kræver produktanalyse ved fluorescensexcitation (f.eks. koncentrationsmålinger i UV-lys), FastDigest Buffer anbefales.
  • For methyleringsfølsomhed henvises til produktspecifikationerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring FastDigest SmaI (100μ L), 10X FastDigest Buffer (1,0 ml), 10X FastDigest Grøn buffer (1,0 mL), Opbevar ved– 20 °C.
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Sma I
Kompatibel buffer 10X FastDigest Buffer/FastDigest Grøn Buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 100μ L (100 reaktioner)
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje FastDigest
Overhæng Stump
Inaktiveringstemperatur 65 °C