Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastDigest NdeI
Artikelnummer. 10549500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100μ L (100 reaktioner)
2 x 500μ L (1.000 reaktioner)
300μ L (300 reaktioner)
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
300 reaktioner
Artikelnummer. 10549500
Brand: Thermo Scientific™ FD0584
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De FastDigest NdeI-restriktionsenzym genkender CA^TATG-steder og skærer bedst ved 37 C °på 5-15 minutter ved brug af universel FastDigest Buffer (Isoskizomere: FauNDI).
Lambda-DNA fordøjet med Ndel, 0,7% agarose, 7 spaltningssteder
FastDigest enzymer er en avanceret linje af hurtige restriktionsenzymer, der alle er 100% aktive i det universelle FastDigest og FastDigest Grønne reaktionsbuffere.
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multipel DNA-fordøjelse inden for 5-15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligase, alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Thermo Scientific FastDigest NdeI-restriktionsenzym genkender CA^TATG-stedet og skærer bedst ved 37 C °på 5 15 minutter –ved brug af universal FastDigest Buffer. Isoskizomerer: FauNDI.
Thermo Scientific FastDigest NdeI er en af en avanceret serie af hurtige restriktionsenzymer, der alle er 100 % aktive i det universelle FastDigest og FastDigest Grønne reaktionsbuffere.
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multipel DNA-fordøjelse inden for –5 15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. Se Reaktionsbetingelser for FastDigest Enzymer til en tabel over enzymaktivitet, varmeinaktivering og inkubationstider for dette og andet FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA Ligase (Kat. nr. EL0014), alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase (kat. nr. EP0061) har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Funktioner
• 100% aktivitet af alle FastDigest enzymer i den universelle buffer
• 100 % bufferkompatibilitet med downstream-applikationer
• Fuldfør fordøjelsen på 5 15 minutter–
• Direkte påfyldning på geler
• Ingen stjerneaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tilgængelige
Anvendelser Molekylær kloning
• Kortlægning af restriktioner
• Genotyping
• Sydlige Blot
• Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
• SNP-analyse
Bemærk: De FastDigest Green Buffer tilbyder samme høje ydeevne i DNA-fordøjelse og downstream-applikationer som den farveløse FastDigest Buffer. Til applikationer, der kræver produktanalyse ved fluorescensexcitation (f.eks. koncentrationsmålinger i UV-lys), er den farveløse FastDigest Buffer anbefales.
For methyleringsfølsomhed henvises til produktspecifikationerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • FastDigest NdeI (300μ L)
• 10X FastDigest Buffer (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grøn buffer (1,0 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Nde I
Kompatibel buffer 10X FastDigest Buffer/FastDigest Grøn Buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 300μ L (300 reaktioner)
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje FastDigest
Overhæng 5' udragende ender
Inaktiveringstemperatur 65 °C