Beskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Dpnl, 1,4% agarose, 22 spaltningssteder
FastDigest enzymer er en avanceret linje af hurtige restriktionsenzymer, der alle er 100% aktive i det universelle FastDigest og FastDigest Grønne reaktionsbuffere.
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multipel DNA-fordøjelse inden for 5-15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligase, alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Thermo Scientific FastDigest DpnI-restriktionsenzym genkender Gm6A^TC-stedet og skærer bedst ved 37 C °på 5 15 minutter –ved brug af universal FastDigest Buffer. Isoskizomerer: MalI.
Thermo Scientific FastDigest DpnI er en af en avanceret serie af hurtige restriktionsenzymer, der alle er 100 % aktive i det universelle FastDigest og FastDigest Grønne reaktionsbuffere.
Den universelle buffer tillader hurtig enkelt-, dobbelt- eller multipel DNA-fordøjelse inden for –5 15 minutter, hvilket eliminerer ethvert behov for bufferændring eller efterfølgende DNA-oprydningstrin. Se Reaktionsbetingelser for FastDigest Enzymer til en tabel over enzymaktivitet, varmeinaktivering og inkubationstider for dette og andet FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modificerende enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA Ligase (Kat. nr. EL0014), alkaliske fosfataser og T4 DNA-polymerase (kat. nr. EP0061) har alle 100% aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer til downstream-applikationer føjes direkte til FastDigest reaktionsblanding.
For yderligere bekvemmelighed FastDigest Grøn buffer inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af fordøjelsesreaktionsprodukter på geler.
Korte inkubationstider og optimal sammensætning af universal FastDigest Buffer eliminerer stjerneaktivitetseffekter.
Funktioner
• 100% aktivitet af alle FastDigest enzymer i den universelle buffer
• 100 % bufferkompatibilitet med downstream-applikationer
• Fuldfør fordøjelsen på 5 15 minutter–
• Direkte påfyldning på geler
• Ingen stjerneaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tilgængelige
Anvendelser Molekylær kloning
•
• Kortlægning af restriktioner
• Genotyping
• Sydlige Blot
• Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
• SNP-analyse
Bemærk: De FastDigest Green Buffer tilbyder samme høje ydeevne i DNA-fordøjelse og downstream-applikationer som den farveløse FastDigest Buffer. Til applikationer, der kræver produktanalyse ved fluorescensexcitation (f.eks. koncentrationsmålinger i UV-lys), er den farveløse FastDigest Buffer anbefales.
For methyleringsfølsomhed henvises til produktspecifikationerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • FastDigest DpnI (100μ L) • 10X FastDigest Buffer (1,0 ml) • 10X FastDigest Grøn buffer (1,0 ml) Opbevar kl– 20 °C. |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Dpn I |
| Kompatibel buffer | 10X FastDigest Buffer/FastDigest Grøn Buffer |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 100μ L (100 reaktioner) |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |
| Vis mere |