Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastDigest Buffer (10X)
Artikelnummer. 11946389 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946389 5 x 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11946389 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B64
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FastDigest Buffer (10X)
10X FastDigest Buffer er en proprietær fordøjelsesbuffer, som understøtter 100 % aktivitet af alle FastDigest restriktionsenzymer. DNA/RNA-modificerende enzymer, såsom ligaser, fosfataser, kinaser og mesofile DNA-polymeraser har også 100 % aktivitet i FastDigest Buffer. Derfor kan enzymer, der anvendes i downstream-applikationer, føjes direkte til FastDigest
Fordele ved reaktionsblanding:
  • Dobbelt og multipel fordøjelse i en enkelt buffer med enhver kombination af enzymer.
  • Ingen sekventielle fordøjelser eller bufferændringer nødvendige.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 10X
    Mængde 5 x 1 ml
    Produkttype Fordøjelsesbuffer
    Forskningskategori Traditionel kloning
    Produktlinje FastDigest