Få mere at vide
Thermo Scientific™ FastAP Termofølsom alkalisk fosfatase (1 U/μ L)
Artikelnummer. 10819230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
300 enheder
5 x 1.000 enheder
Pakningsstørrelse:
300 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10819230 300 enheder 300 enheder
10151000 1.000 enheder -
10699730 5 x 1.000 enheder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10819230 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EF0654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 DKK
    337.65 DKK / Pakke med 300
    Spare 46.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Katalysér fjernelse af 5'- og 3'-phosphatgrupper fra DNA, RNA, nukleotider og proteiner ved hjælp af denne termofølsomme alkaliske fosfatase.
FastAP Termosensitiv alkalisk phosphatase katalyserer frigivelsen af 5'- og 3'-phosphatgrupper fra DNA, RNA og nukleotider. Dette enzym fjerner også fosfatgrupper fra proteiner.
FastAP er en ny alkalisk fosfatase, som er aktiv i alle Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere såvel som i PCR-buffere. Den dephosphorylerer alle typer DNA-ender (stumpe, 5'- og 3'-overhæng) på 10 minutter ved 37 °C. Enzymet inaktiveres på 5 minutter ved 75 °C. Derfor er fjernelse af alkalisk phosphatase ikke nødvendig før ligering.
Højdepunkter
  • Rekombinant enzym
  • Hurtig dephosphorylering – 10 minutter ved 37 °C
  • Hurtig og fuldstændig inaktivering – 5 minutter ved 75 °C
  • Samtidig fordøjelse og dephosphorylering af vektor-DNA
  • 100 % aktiv i restriktionsenzym og PCR-buffere
  • Én protokol for alle typer DNA-ender:
    • 5’ -udhæng
    • 3’ -udhæng
    • stumpe ender
    • enkelte nukleotider
  • PCR-oprydning i forbindelse med Exo I
  • Protein dephosphorylering
Applikationer
  • Dephosphorylering af kloningsvektor-DNA for at forhindre recirkularisering under ligering
  • Samtidig fordøjelse og dephosphorylering af vektor-DNA
  • PCR produkt oprydning: nukleotidnedbrydning før sekventering af PCR-produkt
  • Dephosphorylering af nukleinsyre 5'-termini før mærkning med T 4 polynukleotid kinase
  • Andre anvendelser, hvor dephosphorylering af DNA- og RNA-substrater er nødvendig
  • Protein dephosphorylering
Note
  • Indbinding af FastAP Termofølsom alkalisk fosfatase over for DNA kan resultere i et båndskifte i agarosegeler. For at undgå dette skal du inkubere prøver med 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning °ved 65 C i 10 minutter, og afkøl på is før elektroforese.
  • FastAP Termosensitiv alkalisk fosfatase er aktiv i alle restriktionsenzymbuffere og kan tilsættes direkte til fordøjet DNA. Varmeinaktivering af restriktionsenzymet før dephosphoryleringsreaktion er ikke nødvendig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 U/μl
Enzym Fosfatase
Kompatibel buffer PCR-buffer, enzymbuffer
Mængde 300 enheder
Produkttype Alkalisk fosfatase