Få mere at vide
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Beskrivelse
- Hurtig og effektiv rengøring, når den bruges med eller uden kemikalier
- Fnugfri rengøring på stort set alle overflader
- Eliminerer i mange tilfælde behovet for rengøringsmidler
- Ideel til rengøring af møbler og sanitetsartikler
- Kan bruges på alle typer overflader, også skrøbelige overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |
| Materiale | Mikrofiber |
| Farve | Gul |
| Oversigt | Semi-disposable |
| Dimensioner (L x B) | 400 x 360 mm |
| Til brug med (applikation) | Quick and Effective Cleaning |
| Emballagemængde | 10/Pk. |