Få mere at vide
Fast Red B Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Red B Salt |
| CAS | 49735-71-9 |
| Molekylær formel | C10H7O6S2 • C7H6N3O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-4-nitro-benzenediazonium 1,5-Naphthalenedisulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-9,15H |
| SMIL | OC1=CC=C(C2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(4-hydroxyphenyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.2918014 |
| Formel vægt | 198.0681 |