Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hurtig MicroSEQ™ D2 Svampe rDNA PCR Kit
Artikelnummer. 30000669 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30000669 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30000669 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4382397
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Dette sæt er PCR-komponenten i FAST MicroSEQ svampeidentifikationssystem med nok reagenser til 50 PCR-amplifikationer af ubekendte svampe-DNA.
Dette sæt er PCR-komponenten i FAST MicroSEQ™ Fungal Identification System, med tilstrækkelige reagenser til 50 PCR-amplifikationer af svampe-DNA-ubekendte. Sekventeringskomponenten i sættet er nødvendig for artsidentifikation. Sammen giver de to sæt en brugervenlig DNA-sekvensbaseret metode til at identificere de fleste svampe.
  • Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
  • Måling uafhængig af vækstkrav gør det muligt at identificere svampe ved hjælp af objektive kriterier.
  • Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
  • Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
  • Kræver minimal træning; samme arbejdsgang som det MicroSEQ™ fulde gen-rDNA 16S bakterielle identifikationskit.
Specifik og nem at bruge
Baseret på fylogenetisk analyse af D2-regionen af store subunit-ribosomale RNA-gensekvenser gør dette brugervenlige kit det muligt for dig at identificere selv de mest vanskelige svampe-, gær- og oomycete-plantepatogener. For at sikre nøjagtige og specifikke resultater sammenligner kittets software dine prøver med en database over D2-sekvenser fra over 1000 validerede typearter.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerer System softwarens fordele MicroSEQ™ ID med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationer samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemets komponenter sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder nok reagens til 50 identifikationer:
• PCR Master Mix (opbevares ved °2 C til °8 C i PCR-renrum)
• Positivt PCR-kontrol-DNA (°2 C til °8 C i PCR-renrum)
• Negativ PCR-kontrol (2 °C til 8 °C i PCR-renrum)
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Reaktionshastighed Hurtig
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 9800 Fast Thermal Cycler
Biblioteker Svampebibliotek (> 1100 arter), kan tilpasses
Produktlinje MicroSEQ
Produkttype rDNA PCR Kit
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Software MicroSEQ™ ID-analyse software
Mål D2-region af rRNA-gen
Målorganismeklasse Svampe
Målspecificitet Mål-specifik
Til brug med (applikation) Standard PCR
Prøvetype DNA (genomisk)
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.