Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hurtig MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR Kit
Artikelnummer. 30000675 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30000675 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30000675 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4370489
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Den hurtige MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR kit bruger ny Fast teknologi og giver bakterielle identifikationer fra koloni til resultater på så lidt som 5 timer ved at bruge Veriti™ 96-brønds Thermal Cycler.
Fast MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-sættet benytter ny Fast-teknologi og giver bakterieidentifikationer fra kolonien til resultater på så lidt som 5 timer ved brug af Veriti™ 96-brønds termiske cykler. Dette sæt er også kompatibelt med GeneAmp™ PCR System 9700. De PCR-forstærkede produkter, der genereres med dette kit, kan sekventeres ved hjælp af MicroSEQ™ 500 16S rDNA Seqencing Kit. De to sæt tilsammen muliggør amplifikation og sekventering af 500 basepar af 16S rRNA-genet. Disse sekvenser kan derefter sammenlignes med Analysis Softwares MicroSEQ™ ID 16S rDNA 500-bibliotek for at opnå et identitetsmatch. Dette sæt indeholder ikke en protokol eller et Quick Reference Card.
  • Sekvensbaseret måling sikrer, at du får reproducerbare resultater på under 24 timer.
  • Måling uafhængig af vækstbehov gør det muligt at identificere bakterier ved hjælp af objektive kriterier.
  • Universelle domæne-niveau primere eliminerer opstartsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysesoftware sikrer nøjagtig artsidentifikation.
  • Tilpassede biblioteker giver dig fleksibilitet til at oprette nye biblioteker og søge i validerede biblioteker, der indeholder de mest hyppigt forekommende organismer.
  • Kræver minimal træning – samme arbejdsflow som D2 LSU svampekittet MicroSEQ™ .
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplet, integreret løsning
Ved at effektivisere hvert trin i mikrobiel identifikation Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerer System softwarens fordele MicroSEQ™ ID med nemme PrepMan Ultra-prøveforberedelsesreagenser og protokoller, MicroSEQ™ bakterie- og svampeapplikationer samt branchens førende termiske cyklere og sekventeringssystemer. For at sikre optimal ydeevne og systemomfattende integration udvikler og tester vi alle systemets komponenter sammen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hvert kit indeholder nok PCR Master Mix til at udføre 50 PCR-amplifikationer, 5 negative kontrolanalyser og 5 positive kontrolassays. Et rør med positiv kontrol E. coli DNA og et med vand (til brug som negativ kontrol) er også inkluderet.
Opbevares ved -15 C °til -25 C °ved modtagelse. Efter første brug opbevares ved °2  C til °8 C i et PCR-renrum.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Reaktionshastighed Hurtig
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
Til brug med (udstyr) Veriti Termisk cykler
Biblioteker Tilpasset, bakteriel bibliotek (> 2000 arter)
Produktlinje MicroSEQ
Produkttype rDNA PCR Kit
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Software MicroSEQ™ ID-analyse software
Mål 1. 500 bp af 16S rRNA-gen
Målorganismeklasse Bakterier
Til brug med (applikation) Standard PCR
Prøvetype DNA (genomisk)
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.