Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fast Green FCF, ren, certificeret
Artikelnummer. 11906941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11906941 100 g Glasflaske 100g
10780862 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906941 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 410531000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2353-45-9
Molekylær formel C37H34N2Na2O10S3
Molekylvægt (g/mol) 808.84
MDL nummer MFCD00013053
InChI nøgle XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42053
PubChem CID 16887
IUPAC navn dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-5-hydroxybenzensulfonat
SMIL [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Green FCF
Smeltepunkt 290.0°C
Absorptionsforhold 0.98 to 1.2
Farvestofindhold 85% min.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (25°C).
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 622 to 626nm
Formel vægt 808.84
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Bordeaux til Maroon
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast green FCF
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.