Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Green Fcf |
| CAS | 2353-45-9 |
| Molekylær formel | C37H34N2Na2O10S3 |
| MDL nummer | MFCD00013053 |
| InChI nøgle | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium |
| Molekylvægt (g/mol) | 808.84 |
| PubChem CID | 16887 |
| Formel vægt | 808.84 |
| Vis mere |