Få mere at vide
Fast Green FCF, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Fast Green FCF is a protein stain for collagenous tissue.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Green FCF |
| Smeltepunkt | 290°C |
| CAS | 2353-45-9 |
| Analyseprocentområde | ≥90.0 % |
| Molekylær formel | C37H34N2Na2O10S3 |
| MDL nummer | MFCD00013053 |
| Merck Index | 15, 3978 |
| Synonym | FD & C Green No. 3 |
| Identifikation | Pass Test |
| InChI nøgle | XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fast Green FCF
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.