Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fast Green FCF, Electrophoresis Reagent
Artikelnummer. 15447979
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447979 100 g 100g
15437979 25 g 25g
15427979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447979 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66570.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3, C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2353-45-9
Molekylær formel C37H34N2Na2O10S3, C37H34N2Na2O10S3
Synonym C.I. 42053
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Formel vægt 808.86
Smeltepunkt ≈290°C (dec.)
InChI nøgle XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
Molekylvægt (g/mol) 808.84
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Form Powder