Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hurtig grøn FCF
Artikelnummer. p-7023200
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11497837
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16520.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Farve til at vise kollagen, muskler, cytoplasma og celler i pattedyrsvæv Hurtig grøn FCF bruges som en kvantitativ farvning til histoner og proteinfarvning i elektroforese. Det bruges også som madfarvestof, som absorberes dårligt af tarmen. Den bruges til konserverede grønne ærter og andre grøntsager, geléer, saucer, fisk og desserter. Det betragtes som en erstatning for Light Green SF gullig i Massons trikrom. Yderligere bruges det til vævsfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farve til at vise kollagen, muskler, cytoplasma og celler i pattedyrsvæv Hurtig grøn FCF bruges som en kvantitativ farvning til histoner og proteinfarvning i elektroforese. Det bruges også som madfarvestof, som absorberes dårligt af tarmen. Den bruges til konserverede grønne ærter og andre grøntsager, geléer, saucer, fisk og desserter. Det betragtes som en erstatning for Light Green SF gullig i Massons ′trikrom. Yderligere bruges det til vævsfarvning.
Opløselighed Opløseligt i
vand, glycerin, glycol og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2353-45-9
Molekylær formel C37H34N2Na2O10S3
Molekylvægt (g/mol) 808.84
MDL nummer MFCD00013053
InChI nøgle XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42053
PubChem CID 16887
IUPAC navn dinatrium;2-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino]phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-5-hydroxybenzensulfonat
SMIL [Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Green FCF
Smeltepunkt ∼290°C (decomposition)
Beilstein 5718212
Merck Index 14,3941
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerin,glycol and ethanol.
Formel vægt 808.86
Følsomhed Hygroscopic
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Green FCF
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: C.I. Food Green 3