Få mere at vide
MedChemExpress Fast Green FCF
Artikelnummer. 16432429
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16432429 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16432429 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0914
MedChemExpress Fast Green FCF is a sea green triarylmethane food dye.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym FD & C Green No. 3 ∣ Food green 3 ∣ C.I. 42053
CAS 2353-45-9
Molekylvægt (g/mol) 808.85 g/mol
Opløselighed H2O : 10 mg/mL (12.36 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV