Få mere at vide
Fast Garnet GBC Salt, TRC
Artikelnummer. 30406966
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406966 100 mg
30396022 1 g
30401154 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF101890100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-89-3
Molekylær formel C14H13N4 . HO4S
Molekylvægt (g/mol) 334.35
Synonym Garnet GBC Salt, 2-Methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium Hydrogen Sulfate, 4-(o-Tolylazo)-o-toluenediazonium Hydrogen Sulfate (6CI)
IUPAC navn hydrogensulfat; 2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]benzendiazonium
SMIL Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2.OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Garnet GBC Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formel vægt 334.0736