Få mere at vide
Fast Garnet GBC base, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463319
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463319 100 g 100g
15473319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60574.22
Request Bulk or Custom Format
CI 11160
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CI 11160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-56-3
Molekylær formel C14H15N3
Molekylvægt (g/mol) 225.295
MDL nummer MFCD00007733
InChI nøgle PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 11160; Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC navn 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]anilin
SMIL CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Garnet GBC base
Smeltepunkt 101°C to 102°C
Lineær formel CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
Beilstein 6506005
Merck Index 14,420
Formel vægt 225.29
Lugt Odorless
Farve Brun/orange
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver