Få mere at vide
Fast Granat GBC Base 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10501981 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10501981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153260250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-56-3
Molekylær formel C14H15N3
Molekylvægt (g/mol) 225.295
MDL nummer MFCD00007733
InChI nøgle PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
IUPAC navn 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]anilin
SMIL CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Garnet GBC base
Navn note 97%
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Merck Index 15, 415
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 225.29
Procent renhed ≥96.0%
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Brun/Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Garnet GBC base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.