Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, kun kolbebund
Artikelnummer. 15143025 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15143025 300 mL Hver
15123025 80 mL Hver
15113025 120 mL Hver
15163025 2000 mL Hver
10524735 40 mL Hver
11874740 600 mL Hver
14841301 900 mL -
11884740 1200 mL Hver
15133025 150 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15143025 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7542600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1243.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte.
Højstyrke borosilikatglasbund til at modstå ekstreme temperaturer og højt vakuum.
Højstyrke borosilikatglasbund til at modstå ekstreme temperaturer og højt vakuum
  • Har en bred mundåbning for at fylde hurtigt og nemt
  • Flad bund reducerer spild og giver bedre balance
  • Kolber bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring er sikret
  • Toppe, bunde og filterpapir fås separat som udskiftningskomponenter
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 2,32 tommer.
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Produkttype Kolbe
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 5.9 cm
Vægt (metrisk) 0.7 kg