Beskrivelse
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte.
Højstyrke borosilikatglasbund til at modstå ekstreme temperaturer og højt vakuum
- Har en bred mundåbning for at fylde hurtigt og nemt
- Flad bund reducerer spild og giver bedre balance
- Kolber bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring er sikret
- Toppe, bunde og filterpapir fås separat som udskiftningskomponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,33 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 2,99 tommer. |
| Højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Produkttype | Kolbe |
| Vægt (engelsk) | 0.7 lb. |
| Engangs | Genanvendelig |
| Mundstil | Brede |
| Bund form | Flad |
| Vis mere |