Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling
Artikelnummer. 15787912 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15787912 600 mL Hver
15777912 300 mL Hver
15707922 750 mL Hver
15797912 900 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15787912 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7540801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Anvendes i frysetørringsprocessen. Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, komplet samling er nem at håndtere og hurtig at indlæse prøver under eksperimenterne.
  • Kolberne er lavet af højstyrke borosilikatglas, som modstår høj varme og dybt vakuum
  • Består af en gummitop, glasbund og en forsyning af filterpapir
  • Silikonegummi snap-on top for at give pålidelige højvakuum tætninger
  • Ravfarven beskytter lysfølsomme prøver
  • Eliminer risikoen for kontaminering med vakuumfedt; reducere spild og prøvetab
  • Brede åbninger for nem læsning og rengøring
  • Bør ikke fyldes mere end en tredjedel af volumen, så der opnås et maksimalt overfladeareal
  • Kompatibel med alle større mærker af frysetørringsudstyr, inklusive Labconco og Virtis™
  • Fås i 300 ml, 600 ml, 750 ml og 900 ml
  • Toppe, bunde og filterpapir fås separat som reservekomponenter
Tekniske data
Farve Ravgul
Oversigt Farve: Amber
Diameter (engelsk) Ydre 4,4 tommer.
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.9 cm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kolbesæt
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 90.2 mm
Vægt (metrisk) 1 kg